α-α-α-Trifluoro-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α-α-α-Trifluoro-m-xileno 98%
Formula: C₈H₇F₃
Pto. Ebullición: 130 °C
Densidad: 1,148 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190105
Núm. CAS: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III