Heptafluoro-1-iodopropano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropano
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 812 EUR
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
Heptafluoro-1-iodopropano 95%
Heptafluoro-1-iodopropano
Formula: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Pto. Ebullición: 40…41 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001061
Núm. CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,