Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 662 EUR
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅HF₁₁O
MW: 286,05 g/mol
Pto. Ebullición: 40…42 °C
Pto. de fusión: –175 °C
Densidad: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042308
Núm. CAS: 3330-15-2