1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)
PC4513L-100G PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA 415 EUR
APOSPC4513L-100G APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinil)oxi]propano
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Formula: C₅F₁₀O
MW: 266.04 g/mol
Pto. Ebullición: 35…36 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191577
Núm. CAS: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
UN: 1993
ADR: 3 II