2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 364 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Formula: C₈H₄F₂O₃
MW: 186,11 g/mol
Pto. Ebullición: 202…203 °C
Densidad: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792420
Núm. CAS: 656-42-8