4-Cloro-6-fluoroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Cloro-6-fluoroquinolina
4-Cloro-6-fluoroquinolina
Formula: C₉H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278783
Núm. CAS: 391-77-5