2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 135 EUR
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,24 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052163
Núm. CAS: 175202-93-4