4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4519-10G
PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA
198
EUR
APOSPC4519-10G
APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formula:
C₇H₈FN₃S Pto. de fusión: 171…172 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041294 Núm. CAS: 330-94-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |