Fluroxene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4526-1G PC4526-100MG PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA 499 EUR
APOSPC4526-1G APOSPC4526-100MG APOSPC4526-250MG
Fluroxene 97%
Fluroxene
Formula: C₄H₅F₃O
Pto. Ebullición: 43…45 °C
Densidad: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864407
Núm. CAS: 406-90-6
EINECS: 206-977-1
UN: 3271
ADR: 3,II