Bromuro de 3-fluorofenetilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 219 EUR
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
Bromuro de 3-fluorofenetilo 95%
Bromuro de 3-fluorofenetilo
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 94 °C/10mmHg
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095397
Núm. CAS: 25017-13-4