1H,1H,9H-Hexadecafluorononan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H,1H,9H-Perfluorononan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluorononan-1-ol
PC4530-100G
PC4530-250G
PC4530-25G
APOSPC4530-100GEA
92.8
EUR
APOSPC4530-100G
APOSPC4530-250G
APOSPC4530-25G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononan-1-ol 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononan-1-ol
Contains upto 10% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=4.
Formula:
C₉H₄F₁₆O MW: 432,1 g/mol Pto. Ebullición: 155…158 °C/200mmHg Pto. de fusión: 53…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039629 Núm. CAS: 376-18-1 EINECS: 206-806-0 |