1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H,9H-Perfluorononyl acrylate
PC4534-25G PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA 499 EUR
APOSPC4534-25G APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Formula: C₁₂H₆F₁₆O₂
Pto. Ebullición: 75 °C/1mmHg
Densidad: 1,646 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078281
Núm. CAS: 4180-26-1
EINECS: 224-053-6