1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 140 EUR
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formula: C₁₃H₈F₁₆O₂
Pto. Ebullición: 234 °C
Densidad: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078427
Núm. CAS: 1841-46-9