5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 52.2 EUR
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236290
Núm. CAS: 239135-48-9
UN: 1760
ADR: 8 III