2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 292 EUR
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C
Densidad: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061161
Núm. CAS: 239135-49-0
UN: 2735
ADR: 8,II