1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4541-1G PC4541-5G PC4541-25G
APOSPC4541-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4541-1G APOSPC4541-5G APOSPC4541-25G
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formula: C₉H₉FO₃S
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941312
Núm. CAS: 82652-12-8