2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4544-25G
PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA
21.9
EUR
APOSPC4544-25G
APOSPC4544-100G
2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina 98%
2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₃ClF₃N MW: 181.54 g/mol Pto. Ebullición: 60…62 °C/8mmHg Pto. de fusión: 32…36 °C Pto. de inflamación: 79.4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042226 Núm. CAS: 39890-95-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |