2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Pto. de fusión: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797752
Núm. CAS: 155906-10-8