2-Amino-6-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 169 EUR
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropiridina 98%
2-Amino-6-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114200
Núm. CAS: 1597-32-6