Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-(trifluorometoxi)fenilborano
PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 50.9 EUR
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Pto. de fusión: 113…120 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320763
Núm. CAS: 175676-65-0