2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 53.8 EUR
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoruro 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoruro
Formula: C₇H₃F₄I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320764
Núm. CAS: 239135-53-6