4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070813
Núm. CAS: 14091-16-8