2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4565-1G PC4565-5G PC4565-10G
APOSPC4565-1GEA 102 EUR
APOSPC4565-1G APOSPC4565-5G APOSPC4565-10G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269431
Núm. CAS: 239135-55-8