Hexafluoroacetona trihidrato 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Perfluoroacetone trihydrate

PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 132 EUR
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoroacetona trihidrato 95%
Hexafluoroacetona trihidrato
Formula: C₃F₆O·3H₂O
MW: 220,07 g/mol
Pto. Ebullición: 105…108 °C
Pto. de fusión: 18…21 °C
Densidad: 1,579 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149061
Núm. CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR