2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4572-100G PC4572-25G
APOSPC4572-100GEA 0 EUR
APOSPC4572-100G APOSPC4572-25G
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Formula: C₂F₄S₂
MW: 164,14 g/mol
Pto. Ebullición: 47…50 °C
Densidad: 1,582 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053538
Núm. CAS: 1717-50-6
EINECS: 217-001-9
UN: 1993
ADR: 3,III