2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4573-1G
PC4573-5G
PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA
0
EUR
APOSPC4573-1G
APOSPC4573-5G
APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula:
C₈H₉ClFNO Pto. de fusión: 199…203 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08532458 Núm. CAS: 93102-96-6 |