2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethanone hydrochloride, 2-Amino-4'-fluoroacetophenone Hydrochloride, 4-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFNO
MW: 189,6146 g/mol
Pto. de fusión: 238…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00193059
Núm. CAS: 456-00-8