(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.4 EUR
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Pto. de fusión: 54,5…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117455
Núm. CAS: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8,II