1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4580-100G PC4580-25G PC4580-500G
APOSPC4580-100GEA 58 EUR
APOSPC4580-100G APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840206
Núm. CAS: 450-96-4