1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxi)-3-[(trifluorovinil)oxi]propano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxi)-3-[(trifluorovinil)oxi]propano
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxi)-3-[(trifluorovinil)oxi]propano
Formula: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
Pto. Ebullición: 103…104 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191479
Núm. CAS: 1644-11-7