4-(Trifluoromethylthio)toluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 123 EUR
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Formula: C₈H₇F₃S
Pto. Ebullición: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00129190
Núm. CAS: 352-68-1