Ácido 2,3,4,5-tetrafluoro-6-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4583-1G
PC4583-500MG
PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA
36.4
EUR
APOSPC4583-1G
APOSPC4583-500MG
APOSPC4583-5G
Ácido 2,3,4,5-tetrafluoro-6-nitrobenzoico
Ácido 2,3,4,5-tetrafluoro-6-nitrobenzoico
Formula:
C₇HF₄NO₄ MW: 239.08 g/mol Pto. de fusión: 137…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093916 Núm. CAS: 16583-08-7 |