1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona
PC4590-100G PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA 281 EUR
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona
Formula: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C
Densidad: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000426
Núm. CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II