Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4593-100G PC4593-25G
APOSPC4593-100GEA 237 EUR
APOSPC4593-100G APOSPC4593-25G
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate
Formula: HF₆Sb·6H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149905
Núm. CAS: 72121-43-8
EINECS: 241-023-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR