2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 361 EUR
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃F₃S
Pto. Ebullición: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973785
Núm. CAS: 86093-76-7
UN: 1993
ADR: 3,III