2-Metoxi-4-(trifluorometil)benzaldehido 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 31.9 EUR
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Metoxi-4-(trifluorometil)benzaldehido 99%
2-Metoxi-4-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115975
Núm. CAS: 132927-09-4