2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02101784
Núm. CAS: 132927-08-3