Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 273 EUR
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2-metoxi-4-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115976
Núm. CAS: 448-36-2