(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 96 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.64 g/mol
Pto. de fusión: 60…63 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631930
Núm. CAS: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8 II