2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 59.6 EUR
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428512
Núm. CAS: 166328-16-1