4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115633
Núm. CAS: 28987-48-6