3-Cloro-5-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 34.8 EUR
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Cloro-5-fluoroanilina 98%
3-Cloro-5-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03407962
Núm. CAS: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III