Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 319 EUR
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-o-toluico 98%
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 78…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083521
Núm. CAS: 654-99-9