2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4614-250MG PC4614-100MG
APOSPC4614-250MGEA 499 EUR
APOSPC4614-250MG APOSPC4614-100MG
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₁FN₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794643
Núm. CAS: 338413-86-8