5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4615-1G PC4615-250MG PC4615-5G
APOSPC4615-1GEA 159 EUR
APOSPC4615-1G APOSPC4615-250MG APOSPC4615-5G
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₄H₁₅FN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568265
Núm. CAS: 320422-34-2