4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4618-1G PC4618-5G
APOSPC4618-1GEA 201 EUR
APOSPC4618-1G APOSPC4618-5G
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Formula: C₁₄H₉F₃N₂S
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793554
Núm. CAS: 320421-51-0