4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 EUR
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190102
Núm. CAS: 112279-61-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III