1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}hydroxylamine hydrochloride
PC4622-1G
APOSPC4622-1GEA 393 EUR
APOSPC4622-1G
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114594
Núm. CAS: 113211-36-2