2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 172 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₂FNO
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114572
Núm. CAS: 93081-15-3