1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 270 EUR
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₂FNO
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114574
Núm. CAS: 317821-68-4